Documentos Principais
47563
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(Trt)-OH
≥98.0%
Sinônimo(s):
Fmoc-O-trityl-L-serine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H31NO5
Número CAS:
Peso molecular:
569.65
Beilstein:
5684859
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
atividade óptica
[α]20/D +8.0±1°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
200-210 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO5/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1
chave InChI
UCARTONYOJORBQ-UMSFTDKQSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Boc-Ser(Bzl)-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15390
Boc-Ser(Bzl)-OH
Boc-Ser-OMe 95%
Sigma-Aldrich
410489
Boc-Ser-OMe
Boc-Ser-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15500
Boc-Ser-OH
Peeyush K Sharma et al.
Biomacromolecules, 20(6), 2174-2184 (2019-04-26)
Precise local delivery of chemotherapeutic agents employing an injectable depot could be a promising approach to achieve spatiotemporal control over the drug release along with minimizing the challenges associated with the systemic delivery of chemotherapeutic agents. In this regard, we
Margherita Di Pisa et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(3), 1390-1399 (2015-01-15)
Celiac disease (CD) patients usually present high levels of circulating IgA antibodies directed to different antigens, in particular tissue transglutaminase (tTG), gliadin (Glia), and endomysium. A series of synthetic peptide constructs containing cross-linked tTG and Glia deamidated peptides have been