Key Documents
475203
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylzirconium(IV) trichloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5Cl3Zr
Número CAS:
Peso molecular:
262.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
core: zirconium
reagent type: catalyst
pf
210 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zr](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Zr/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
SULDCQJIUCVYOB-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Catalyst for:
  • Homo- and copolymerization reactions
  • Catalytic dehydrogenation of cyclooctane
  • Cross-coupling reaction of aryl fluorides with a phenethyl Grignard reagents
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)