Documentos Principais
47435
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-(3-pyridyl)-D-Ala-OH
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-3-(3-pyridyl)-D-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H20N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
388.42
Beilstein:
9223259
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(12-15-6-5-11-24-13-15)25-23(28)29-14-20-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)20/h1-11,13,20-21H,12,14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m1/s1
chave InChI
JQLPMTXRCLXOJO-OAQYLSRUSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)