Documentos Principais
470783
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxytripropoxide
98%
Sinônimo(s):
Vanadium(V) tripropoxide oxide
About This Item
Fórmula linear:
OV(OC3H7)3
Número CAS:
Peso molecular:
244.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
liquid
adequação da reação
core: vanadium
reagent type: catalyst
p.e.
82-83 °C/0.25 mmHg (lit.)
densidade
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCO[V](=O)(OCCC)OCCC
InChI
1S/3C3H7O.O.V/c3*1-2-3-4;;/h3*2-3H2,1H3;;/q3*-1;;+3
chave InChI
QZCRZRGXAVPBNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Vanadium (V) oxytripropoxide (VOTP) is often used as a precursor for V2O5. It may be used to prepare vanadia-silica mixed electrically conductive sol-gels for electrochemical regeneration of reduced disodium salt (NADH) for biocatalysis.
Nota de análise
Precursor for composite film electrodes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Electrochemical Regeneration of NADH Using Conductive Vanadia-Silica Xerogels.
Siu E, et al.
Biotechnol. Progress, 23(1), 293-296 (2007)
Electrochromic performance of sol?gel deposited V2O5:Ta films
Materials Science and Engineering, B, 138(2), 118-122 (2007)