463043
Disilane
electronic grade
Sinônimo(s):
Disilicane, Disilicoethane, Disilicon hexahydride, Silicoethane, Silicon hydride (Si2 H6 )
About This Item
Produtos recomendados
grau
electronic grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.998% chemical purity basis
Formulário
gas
Impurezas
≤50 ppm Higher silanes
<0.2 ppm Chlorosilanes
<1 ppm Argon (Ar) + Oxygen (O2)
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<1 ppm Nitrogen (N2)
<1 ppm THC
<1 ppm Water
<5 ppm Siloxanes
p.e.
−14.5 °C (lit.)
pf
−132.6 °C (lit.)
temperatura de transição
critical temperature 150.9 °C
cadeia de caracteres SMILES
[SiH3][SiH3]
InChI
1S/H6Si2/c1-2/h1-2H3
chave InChI
PZPGRFITIJYNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1B - Press. Gas Liquefied gas - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< 10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication