Documentos Principais
462756
Sigma-Aldrich
(+)-N-Benzoylglutamic acid
synthetic, 97%
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCH2CH2CH(NHCOC6H5)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
251.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]22/D +12°, c = 5 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
130-135 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO5/c14-10(15)7-6-9(12(17)18)13-11(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)/t9-/m1/s1
chave InChI
LPJXPACOXRZCCP-SECBINFHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ming-Hao Hsu et al.
Journal of hazardous materials, 373, 468-475 (2019-04-03)
Methotrexate, a chemotherapeutic agent, was found to undergo self-sensitized photodegradation in aqueous environments. As the initial concentration increased, methotrexate was able to enhance its own direct photolysis reaction not only in DI but also in natural waters. The methotrexate degradation
Webber Wei-Po Lai et al.
Water research, 112, 157-166 (2017-02-06)
Bicarbonate anion (HCO