462101
(S)-(−)-2-Bromo-3-methylbutyric acid
96%
Sinônimo(s):
(S)-2-Bromoisovaleric acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D −21°, c = 37 in benzene
p.e.
90-100 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
39-44 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
UEBARDWJXBGYEJ-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.