46131
Methyl 2-ethylacetoacetate
≥97.0% (GC)
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.423
densidade
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C(C)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-6(5(2)8)7(9)10-3/h6H,4H2,1-3H3
chave InChI
YXLVLOWNJCOOAU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 2-ethylacetoacetate participates in the preparation of 5,6-disubstituted-1,3-dioxine-4-one.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Organic letters, 8(5), 935-938 (2006-02-24)
Polycyclic ring-fused 2-pyridones (5a-e and 9a-e) have been prepared via a microwave-assisted acyl-ketene imine cyclocondensation. Starting from 3,4-dihydroisoquinolines (4a-b) or 3,4-dihydroharman (8), fused 2-pyridones could be prepared in a one-step procedure. By using either Meldrum's acid derivatives (1a-d) or 1,3-dioxine-4-ones