Documentos Principais
59280
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isopropylacetoacetate
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH[CH(CH3)2]COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Beilstein:
636360
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
índice de refração
n20/D 1.425
p.e.
82-85 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C(C)C)C(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-9(11)8(6(2)3)7(4)10/h6,8H,5H2,1-4H3
chave InChI
DMIFFKCVURTPTG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)