457639
Poly(D,L-lactide-co-caprolactone)
DL-lactide 40 mol %
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
proporção de alimentação
lactide:caprolactone 40:60
composição
DL-lactide, 40 mol %
viscosidade inerente
0.7-0.9 dL/g, in chloroform(lit.)
temperatura de transição
Tm (DSC) 31 °C (onset)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C(O)=O.OCCCCC(O)=O
chave InChI
LLHKFIFJPCHEOM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In this article, we discuss issues critical to successful application of the electrospinning technique, including control of individual nanofibers to form secondary structures and assembly of nanofibers into 3D architectures.
We will explore the technological advances that have contributed toward the progress of 3DP of tissue engineering scaffolds, current materials used to create 3DP scaffolds, and the challenges that remain.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
457639-1G | |
457639-5G | 4061832342337 |