456063
Bromaminic acid sodium salt
Sinônimo(s):
1-Amino-4-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>83.0% (HPLC)
forma
powder or crystals
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Nc1c(cc(Br)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H8BrNO5S.Na/c15-8-5-9(22(19,20)21)12(16)11-10(8)13(17)6-3-1-2-4-7(6)14(11)18;/h1-5H,16H2,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
chave InChI
TXMRAEGWZZVGIH-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?