Documentos Principais
455687
Sigma-Aldrich
Propene-d6
99 atom % D
Sinônimo(s):
Propylene-d6
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD=CD2
Número CAS:
Peso molecular:
48.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
−47.7 °C (lit.)
pf
−185 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i1D2,2D3,3D
chave InChI
QQONPFPTGQHPMA-QNYGJALNSA-N
Embalagem
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Control valve Z146943 (brass, 1/4" hose outlet) or Z187224 (SS, 1/4" compression fitting outlet)
válvula de controle
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-162.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-108 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)