450197
Lithium hydroxide monohydrate
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lithium hydroxide hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
solid
Impurezas
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Características e benefícios
- requirement of a small amount while using as a catalyst,
- short reaction times, and
- high product yields etc
- Low trace metals content ( < 55.0 ppm)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
450197-5G | |
450197-25G | 4061832323657 |