Documentos Principais
443700
Sigma-Aldrich
Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
CF3CH2CH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
170.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.3516 (lit.)
p.e.
127 °C (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H9F3O2/c1-2-11-5(10)3-4-6(7,8)9/h2-4H2,1H3
chave InChI
PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate is an ethyl ester of 4,4,4-tributyric acid. It is a useful spin trapping reagent used for ESR/EPR spectroscopy. It can be synthesized from Grignard reagent derived from 3-chloro-1,1,1-trifluoropropane..
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R T Jacobs et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(9), 1282-1297 (1994-04-29)
The continued exploration of a series of 3-(arylmethyl)-1H-indole-5-carboxamides by the introduction of fluorinated amide substituents has resulted in the discovery of 4-[[5-[((2R)-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyl)carbamoyl]-1-methyli ndol- 3-yl]methyl]-3-methoxy-N-[(2-methyl-phenyl)sulfonyl]benzamide (38p, ZENECA ZD3523), which has been chosen for clinical evaluation. This compound exhibited a Ki of
The Journal of Organic Chemistry, 60, 5434-5434 (1995)
Compounds Derived from 3-Halo-1, 1, 1-trifluoropropane1, 2.
McBee E, et al.
Journal of the American Chemical Society, 72(11), 5071-5073 (1950)