401455
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate
97%
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.350 (lit.)
pb
96-98 °C (lit.)
densidade
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C#CC(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3O2/c1-2-11-5(10)3-4-6(7,8)9/h2H2,1H3
chave InChI
SFDRHPQGYUYYNX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It may be used in the synthesis of the following compounds :
- (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-methyl 9-acetoxy-2-(5-(ethoxycarbonyl)-6-(trifluoromethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien-2-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododecahydro-1H-benzo[f]isochromene-7-carboxylate
- (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-methyl 9-acetoxy-2-(6-(ethoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien-2-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododecahydro-1Hbenzo[f]isochromene-7-carboxylate
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup