Documentos Principais
441562
Sigma-Aldrich
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline
≥98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-Acetyl-L-hydroxyproline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11NO4
Número CAS:
Peso molecular:
173.17
Beilstein:
84043
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome do produto
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline, ≥98%
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −119°, c = 4 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
132-133 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO4/c1-4(9)8-3-5(10)2-6(8)7(11)12/h5-6,10H,2-3H2,1H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
chave InChI
BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Aplicação
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline can be used:
  • In the stereospecific synthesis of 4-fluoroglutamic acid.
  • To synthesize molecular targets for von Hippel-Lindau (VHL) E3 ubiquitin ligase.
  • As a precursor to synthesize pseudopoly(amino acids) such as poly(trans-4-hydroxy-4-acyl-L-proline ester) and a biodegradable polymer, poly(lactic acid-glycolic acid-4-hydroxyproline).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Sodium azide purum p.a., ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
71290
Sodium azide
D-sorbitol ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
S1876
D-sorbitol
Benzyl benzoate ReagentPlus®, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
B6630
Benzyl benzoate
Ureia ACS reagent, 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
U5128
Ureia
Glicerol ≥99.5%
Sigma-Aldrich
G9012
Glicerol
Stereospecific syntheses of all four stereoisomers of 4-fluoroglutamic acid.
Hudlicky M.
Journal of Fluorine Chemistry, 60(2-3), 193-210 (1993)
Synthesis and characterization of a novel biodegradable polymer poly (lactic acid?glycolic acid?4?hydroxyproline).
Duan J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 103(6), 3585-3590 (2007)
Pseudopoly (amino acids): A Study of the Synthesis and Characterization of Poly (trans-4-hydroxy-N-acyl-L-proline esters).
Kwon H Y and Langer R
Macromolecules, 22(8), 3250-3255 (1989)
P Villani et al.
Presse medicale (Paris, France : 1983), 27(5), 211-214 (1998-10-13)
Assess the importance of the mid-term placebo effect of symptomatic slow acting drugs given for osteoarthritis. We analyzed six controlled trials available in the literature. Trial duration ranged from 2 to 6 months. The trials had been conducted to assess
[Leg ulcers caused by prolidase deficiency].
G Pasolini et al.
Giornale italiano di dermatologia e venereologia : organo ufficiale, Societa italiana di dermatologia e sifilografia, 123(10), 493-496 (1988-10-01)