437344
Ethylbenzene-d10
99 atom % D
Sinônimo(s):
Decadeuteroethylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
≥99.00%
forma
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
pb
134.6 °C (lit.)
pf
-95 °C (lit.)
densidade
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D
chave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-CFTAVCBPSA-N
Produtos recomendados
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
hearing organs
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15.0 °C - closed cup