436380
Tetraamminepalladium(II) acetate
Sinônimo(s):
Tetraamminepalladium(2+) diacetate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
adequação da reação
core: aluminum
reagent type: catalyst
pf
183-186 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.O.O.CC(=O)O[Pd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H3N.2H2O.Pd/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H3;2*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
TXKHLAUDWHNZBC-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)