434787
Polybutadiene
average Mn ~3,000 by VPO
About This Item
Produtos recomendados
descrição
peroxide number <= 10 mval/kg
forma
viscous liquid
peso molecular
average Mn ~3,000 by VPO
composição
cis-1,4, 75%
trans-1,4, 24%
vinyl, 1%
índice de refração
n20/D 1.524
viscosidade
2,700-3,000 mPa.s(20 °C)(lit.)
pf
−6 °C
número de acidez
≤0.3 mg KOH/g
valor de iodo
420‑480 g/100g
temperatura de transição
pour point ~−50 °C
solubilidade
aliphatic hydrocarbons: soluble
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)