Documentos Principais
460176
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) monooleate
average Mn ~860
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
peso molecular
average Mn ~860
índice de refração
n20/D 1.468
p.e.
>260 °C (lit.)
número de acidez
4 KOH/g
índice de hidroxila
62 mg KOH/g
valor de iodo
28
solubilidade
propylene glycol: insoluble
toluene, ethanol, acetone and water: soluble
densidade
1.034 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
chave InChI
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
Aplicação
Plasticizer, surfactant.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Span® 80 nonionic surfactant
Sigma-Aldrich
S6760
Span® 80
TWEEN® 80 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1754
TWEEN® 80
Triton™ X-100 laboratory grade
Sigma-Aldrich
X100
Triton X-100
Alexander Mietke et al.
Biophysical journal, 109(10), 2023-2036 (2015-11-21)
Cell stiffness is a sensitive indicator of physiological and pathological changes in cells, with many potential applications in biology and medicine. A new method, real-time deformability cytometry, probes cell stiffness at high throughput by exposing cells to a shear flow