Documentos Principais
460125
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dioleate
average Mn ~914
Sinônimo(s):
O,O′-Dioleoylpolyethylene glycol 400, Polyethylene glycol 400 dioleate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO(OCH2CH2)nO2C(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~914
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
pb
>260 °C (lit.)
pf
−15 °C (lit.)
número de acidez
4 mg KOH/g
índice de hidroxila
10 mg KOH/g
valor de iodo
75
solubilidade
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
densidade
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C38H70O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(39)41-35-36-42-38(40)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
chave InChI
NKSOSPOXQKNIKJ-CLFAGFIQSA-N
Aplicação
Plasticizer
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)