Documentos Principais
429910
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(I)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
266.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
123-126 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(F)cccc1I
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
CYCXAPWOBWWNRK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid is loose white crystal. It can be synthesized by using 2-amino-6-fluorobenzoic acid as the starting material.
Aplicação
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid may be used for the synthesis of fluoro-substituted benzoyl chlorides. It may be used for the one-pot regioselective synthesis of isocoumarins.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of 2-fluoro-6-iodobenzoic acid.
Zhao H-Y, et al.
Chemical Reagents, 11, 028-028 (2010)
Peri fluoro steric effects: syntheses and comparative acid-catalyzed isomerization of the 8-, 9-, and 11-fluoro-1, 2, 3, 4-tetrahydro-7, 12-dimethylbenz [a] anthracenes to exo methylene tautomers.
Witiak DT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(2), 345-352 (1988)
Regioselective One-Pot Synthesis of Isocoumarins and Phthalides from 2-Iodobenzoic Acids and Alkynes by Temperature Control.
Kumar MR, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(16), 3221-3230 (2013)