Key Documents
736406
Sigma-Aldrich
4-(4-Iodophenyl)morpholine
97%
Sinônimo(s):
4-Iodomorpholinobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12INO
Número CAS:
Peso molecular:
289.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
158-163 °C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12INO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
chave InChI
YUEREUIIUISPFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3