Documentos Principais
426032
Sigma-Aldrich
Boc-3-iodo-D-Ala-OMe
99%
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-D-alanine methyl ester, Boc-β-iodo-D-Ala-OMe, Boc-3-iodo-D-alanine methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
329.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
55-59 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16INO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-6(5-10)7(12)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m1/s1
chave InChI
UGZBFCCHLUWCQI-ZCFIWIBFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)