Documentos Principais
424471
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
~85%
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14
Número CAS:
Peso molecular:
122.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
~85%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
142 °C (lit.)
densidade
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1
InChI
1S/C9H14/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3/h5H2,1-4H3
chave InChI
VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene is a tetra substituted 1,3-cyclopentadiene. It participates in the synthesis of resin-bound tetramethylcyclopentadienes.
Aplicação
1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene may be used as a starting material in the synthesis of 1,7,8,9-tetramethyl-4-oxa-tricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-3,5-dione.
Outras notas
remainder mixture of isomers
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of 4-Amino-1, 7, 8, 9-tetramethyl-4-aza-tricyclo [5.2. 1.02,6] dec-8-ene-3, 5-dione.
Struga M and Kossakowski J.
Molbank, 2007(2), M534-M534 (2007)
Selvan Demir et al.
Nature communications, 8(1), 2144-2144 (2017-12-17)
Increasing the operating temperatures of single-molecule magnets-molecules that can retain magnetic polarization in the absence of an applied field-has potential implications toward information storage and computing, and may also inform the development of new bulk magnets. Progress toward these goals
The synthesis of resin-bound tetramethylcyclopentadienes: an evaluation of two methodologies.
Shearer AS and de Miguel YR.
Tetrahedron Letters, 47(4), 447-450 (2006)