408808
Gallium(III)-phthalocyanine chloride
Dye content 97 %
Sinônimo(s):
Phthalocyanine gallium(III) monochloride salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
composição
Dye content, 97%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gallium
λmax
694 nm
cadeia de caracteres SMILES
Cl[GaH2].Cn1c2nc3nc(nc4n(C)c(nc5nc(nc1c6ccccc26)c7ccccc57)c8ccccc48)c9ccccc39
InChI
1S/C32H16N8.ClH.Ga/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
chave InChI
PRMHOXAMWFXGCO-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?