Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
pb
94 °C/23 mmHg (lit.)
densidade
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCC1CCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2,8H,1,3-7H2
chave InChI
UPGHEUSRLZSXAE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- bicyclo[3.3.1]non-2-en-9-one
- R-(-)-epilachnene, an antipode of the defensive droplets from the Mexican bean beetle, Epilachna varivestis
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup