400890
cis-2-Butene
≥99%
Sinônimo(s):
(2Z)-2-Butene, (Z)-2-Butene, Z-Butene, cis-1,2-Dimethylethylene, cis-2-Butylene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
1414 mmHg ( 21 °C)
Ensaio
≥99%
forma
gas
temperatura de autoignição
615 °F
Lim. expl.
9.7 %
pb
3.7 °C (lit.)
pf
−139 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C)=C(/[H])C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3-
chave InChI
IAQRGUVFOMOMEM-ARJAWSKDSA-N
Aplicação
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal