Key Documents
400505
Sigma-Aldrich
Tungsten(IV) oxide
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tungsten dioxide
About This Item
Fórmula linear:
WO2
Número CAS:
Peso molecular:
215.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tungsten
tamanho de partícula
−100 mesh
cadeia de caracteres SMILES
O=[W]=O
InChI
1S/2O.W
chave InChI
DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Gil Sharon et al.
Cell, 177(6), 1600-1618 (2019-06-01)
Autism spectrum disorder (ASD) manifests as alterations in complex human behaviors including social communication and stereotypies. In addition to genetic risks, the gut microbiome differs between typically developing (TD) and ASD individuals, though it remains unclear whether the microbiome contributes