Documentos Principais
395137
Sigma-Aldrich
2-(Trichloroacetyl)pyrrole
99%
Sinônimo(s):
2-Pyrrolyl trichloromethyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4Cl3NO
Número CAS:
Peso molecular:
212.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
99%
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
72-74 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
chave InChI
BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(Trichloroacetyl)pyrrole is a 2-substituted pyrrole. It undergoes acylation to afford 4-acyl derivatives (4-formyl to 4-hexanoyl).
Aplicação
2-(Trichloroacetyl)pyrrole may be used in the synthesis of following:
  • pyrrole-2-carboxylates, tris[2-(2-pyrryl-carboxy)ethyl]amine and tetrakis(2-pyrryl-carboxy-methyl)methane
  • 1-oxo-2,3-disubstituted -pyrrolo[1,2-a]pyrazines
  • 4-pyridylmethyl 1H-pyrrole-2-carboxyl­ate
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Total synthesis of peramine.
Dumas, DJ.
The Journal of Organic Chemistry, 53(20), 4650-4653 (1988)
4-Pyridylmethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate.
Wang W-Y and Yin Z-M.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(5), o2737-o2738 (2007)
Synthesis of 2-alkylputrescines from 3-alkylpyrroles.
Garrido DOA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(2), 403-407 (1988)
Pyrrole-2-carboxylate dimer: a robust supramolecular synthon for crystal engineering.
Yin Z and Li Z.
Tetrahedron Letters, 47(45), 7875-7879 (2006)