Documentos Principais
389358
Sigma-Aldrich
9-Iodophenanthrene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H9I
Número CAS:
Peso molecular:
304.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
91-93 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Ic1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H9I/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
chave InChI
CBFIPOTVFMLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4