775525
Acridine-9-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
Acridine-9-carbaldehyde
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
144-149 °C
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO/c16-9-12-10-5-1-3-7-13(10)15-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H
chave InChI
ISOCABSXIKQOOV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)