388726
Polybutenes
average Mn ~2,300 by VPO, isobutylene >90 %
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~2,300 by VPO
composição
isobutylene, >90%
índice de refração
n20/D 1.504
viscosidade
4,000-4,400 cSt(99 °C)(lit.)
temperatura de transição
Tg −64.9 °C
pour point (ASTM D 97) +18 °C
densidade
0.908 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC=C.C\C=C\C
InChI
1S/2C4H8/c2*1-3-4-2/h3-4H,1-2H3;3H,1,4H2,2H3/b4-3+;
chave InChI
WTOOLIQYCQJDBG-BJILWQEISA-N
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?