386634
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, mixture of cis and trans
98%
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
pb
127-134 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CCC(O)CC1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
chave InChI
BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?