Key Documents
381829
Sigma-Aldrich
Diphosphoryl chloride
97%
Sinônimo(s):
Diphosphoric tetrachloride, Pyrophosphoric tetrachloride, Pyrophosphoryl chloride
About This Item
Fórmula linear:
Cl2P(O)OP(O)Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
251.76
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
pb
90 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)(=O)OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6
chave InChI
CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Useful reagent for the Vilsmeier formylation and glyoxylation reactions of nucleophilic aromatic compounds.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 49, 4015-4015 (1993)