375195
Trimethyltin chloride solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Chlorotrimethylstannane, Chlorotrimethyltin, Trimethylchlorostannane, Trimethylchlorotin, Trimethylstannyl chloride, Trimethyltin chloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.988 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Sn](C)(C)Cl
InChI
1S/3CH3.ClH.Sn/h3*1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
chave InChI
KWTSZCJMWHGPOS-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?