374598
Cetyltrimethylammonium hydrogensulfate
99%
Sinônimo(s):
CTAHSO4, Hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate
Ensaio
99%
pf
250-260 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-19H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
UCRJJNVFJGKYQT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Some of the applications include:
- Rhodium(I)-catalyzed asymmetric hydrogenation of (Z)-methyl-α-acetamidocinnamate.
- Asymmetric palladium-catalyzed alkylation of 1,3-diphenyl-2-propenyl acetate with dimethyl malonate.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
374598-1G | |
374598-5G | 4061831834734 |