Documentos Principais
368857
Sigma-Aldrich
p-Tolyl ether
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3C6H4)2O
Número CAS:
Peso molecular:
198.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
p.e.
285 °C (lit.)
pf
47-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Oc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14O/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
chave InChI
YWYHGNUFMPSTTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Solid-State 13C NMR, X-ray, and Quantum Mechanical Studies of the Carbon Chemical Shifts Tensors of p-Tolyl Ether.
Facelli JC, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 98(47), 12186-12190 (1994)
XII.-Substituted diaryl ethers. Part I. Di-p-tolyl ether.
BoydaBarrett HS.
Journal of the Chemical Society, 67-73 (1927)
Anders Lennartson et al.
Chirality, 27(7), 425-429 (2015-06-03)
We studied the spontaneous formation of chiral crystals of four diaryl ethers, 3-phenoxybenzaldehyde, 1; 1,3-dimethyl-2-phenoxybenzene, 2; di(4-aminophenyl) ether, 3; and di(p-tolyl) ether, 4. Compounds 1, 3, and 4 form conformationally chiral molecules in the solid state, while the chirality of