Documentos Principais
366935
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
177.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
atividade óptica
[α]23/D +3.7°, c = 5 in methanol
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
pb
116 °C/0.9 mmHg (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9H2/t11-/m1/s1
chave InChI
YQMXOIAIYXXXEE-LLVKDONJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)