Key Documents
678562
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzene monooxide
kanata purity
Sinônimo(s):
(2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl}-2,5-dimethylphospholane 1-oxide, S,S-Me-BozPhos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H28OP2
Peso molecular:
322.36
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D +170, c = 1 in chloroform
pf
105-115 °C
grupo funcional
phosphine oxide
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CC[C@H](C)P1c2ccccc2P3(=O)[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C18H28OP2/c1-13-9-10-14(2)20(13)17-7-5-6-8-18(17)21(19)15(3)11-12-16(21)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m0/s1
chave InChI
ORZVYNTUPREFTI-VGWMRTNUSA-N
Informações legais
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)