Documentos Principais
365009
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorotoluene
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(Br)F
Número CAS:
Peso molecular:
189.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
177 °C/756 mmHg (lit.)
densidade
1.495 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
chave InChI
RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A Concise and Efficient Synthesis of [2-Methyl-5-methylsulfonyl-4-(pyrrol-1-yl) benzoyl] guanidinium Methanesulfonate (Eniporide).
Baumgarth M and Gericke R.
European Journal of Organic Chemistry, 12, 2253-2255 (2000)
2-Bromo-5-Fluorobenzoic Acid.
Junhong ZYL.
Guangzhou Chemical Industry/ Guangzhou Huagong, 12, 2253-2255 (2000)
Peri fluoro steric effects: syntheses and comparative acid-catalyzed isomerization of the 8-, 9-, and 11-fluoro-1, 2, 3, 4-tetrahydro-7, 12-dimethylbenz [a] anthracenes to exo methylene tautomers.
Witiak DT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(2), 345-352 (1988)