Documentos Principais
363871
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl chloroformate
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClCO2C6H4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
191.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.533 (lit.)
p.e.
100-102 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4H
chave InChI
RYWGPCLTVXMMHO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Chlorophenyl chloroformate was used in the preparation of N-hydroxy-N-methylcarbamate 4-chlorophenyl ester.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
D S Hamilton et al.
The Journal of biological chemistry, 267(35), 24933-24936 (1992-12-15)
In principle, competitive inhibitors of glyoxalase I that also serve as substrates for the thioester hydrolase glyoxalase II might function as tumor-selective anti-cancer agents, given the role of these enzymes in removing cytotoxic methylglyoxal from cells and the observation that