Documentos Principais
347159
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylisobutyramide
99%
Sinônimo(s):
N,N,2-Trimethylpropionamide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
115.17
Beilstein:
1742178
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
175-176 °C/744 mmHg (lit.)
densidade
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H13NO/c1-5(2)6(8)7(3)4/h5H,1-4H3
chave InChI
GXMIHVHJTLPVKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N,N-Dimethylisobutyramide is an N,N-disubstituted amide. It can be prepared by acylation of secondary amines with acyl chloride.
Aplicação
N,N-Dimethylisobutyramide may be used in the preparation of 1-chloro-N,N,2-trimethylpropenylamine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
α-Chloro Enamines, Reactive Intermediates for Synthesis: 1-Chloro-N, N, 2-Trimethylpropenylamine.
Haveaux B, et al.
Organic Syntheses, 26-26 (1979)
Infrared spectroscopic studies of N, N-disubstituted amides as models for the peptide bond in hydrogen bonded interactions with water molecules.
Henson DB and Swenson CA.
The Journal of Physical Chemistry, 77(20), 2401-2406 (1973)