Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
137 °C (lit.)
45-46 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)4(11)10-2-1-9-3-10/h1-3H
chave InChI
SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?