Documentos Principais
644153
Sigma-Aldrich
N-Methoxy-N-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
98%
Sinônimo(s):
N-Methyl-N-methoxytrifluoroacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6F3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
157.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
p.e.
53 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CON(C)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c1-8(10-2)3(9)4(5,6)7/h1-2H3
chave InChI
JDBJZZTZYKUFFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Courtney T Jollymore-Hughes et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(21), 5270-5279 (2016-09-18)
Association of cholinesterase with β-amyloid plaques and tau neurofibrillary tangles in Alzheimer's disease offers an opportunity to detect disease pathology during life. Achieving this requires development of radiolabelled cholinesterase ligands with high enzyme affinity. Various fluorinated acetophenone derivatives bind to