About This Item
Fórmula linear:
C2F5CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
192.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.301 (lit.)
p.e.
75-76 °C (lit.)
densidade
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F5O2/c1-2-12-3(11)4(6,7)5(8,9)10/h2H2,1H3
chave InChI
DBOFMRQAMAZKQY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl pentafluoropropionate has been used:
- as pentafluoroethyl source in the direct synthesis of pentafluoroethyl copper (CuC2F5)
- in the synthesis of C-6 substituted fluoroalkenyl 2,4-dimethoxypyrimidine derivative
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Synthesis and structural characterization of the C-6 fluoroalkylated pyrimidine derivatives.
Kristafor S, et al.
Journal of Molecular Structure, 923(1), 19-23 (2009)
Hiroki Serizawa et al.
Organic letters, 16(13), 3456-3459 (2014-06-14)
The direct synthesis of pentafluoroethyl copper (CuC2F5) from a cuprate reagent and ethyl pentafluoropropionate as one of the most economical and useful pentafluoroethyl sources was accomplished. The advantages of this method are; all the reagents employed are low-cost and operationally