Documentos Principais
338559
Sigma-Aldrich
Methyl 3-isoquinolinecarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
187.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
86-88 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-6-8-4-2-3-5-9(8)7-12-10/h2-7H,1H3
chave InChI
ZBCGBIZQNMVMPC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 3-isoquinolinecarboxylate was used in the preparation of 3-acetylisoquinoline.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Photophysics of [Pt {4-(o-tolyl) isqbipy} Cl] SbF.
Fielda JS, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, 65b, 1318-1326 (2010)