336068
2,5-Dimethyl-1,4-phenylenediamine
97%
Sinônimo(s):
2,5-Dimethyl-1,4-diaminobenzene, 2,5-Dimethyl-p -phenylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
149-150 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(N)c(C)cc1N
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,9-10H2,1-2H3
chave InChI
BWAPJIHJXDYDPW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?