335924
1-Piperidinepropionic acid
96%
Sinônimo(s):
3-Piperidin-1-ylpropionic acid
Ensaio
96%
pb
105-108 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
105-110 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H15NO2/c10-8(11)4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H2,(H,10,11)
chave InChI
LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Protease activated receptor 2 agonists
Selective 5-HT6 antagonists
Kinesin Eg5 inhibitors
Selective ketone histone deacetylase inhibitors
JNK2 and JNK3 inhibitors
Opioid receptor antagonists
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3