Documentos Principais
209503
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-DL-α-phenylglycine
98%
Sinônimo(s):
(2-Fluorophenyl)glycine, 2-Fluoro-DL-phenylglycine, alpha-amino-2-fluorobenzeneacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
169.15
Beilstein:
3031716
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
290 °C (subl.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(C(O)=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H8FNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
chave InChI
CGNMJIBUVDGMIY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)